missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,2',3,3',4,4',5,6'-Octabromodiphenyl Ether, TRC

Produktkod. 30414888
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30414888 25 mg
30419158 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30414888 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO18460025MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 446255-39-6
Molekylformel C12 H2 Br8 O
Molekylvikt (g/mol) 801.38
Synonym BDE 196
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrabromo-5-(2,3,4,6-tetrabromophenoxy)benzene
LEDER Brc1cc(Br)c(Oc2cc(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PBDE 196 (2,2',3,3',4,4',5,6'-Octabromodiphenyl Ether)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H2Br8O/c13-3-1-5(15)12(11(20)8(3)17)21-6-2-4(14)7(16)10(19)9(6)18/h1-2H
Formel vikt 793.3573
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.