Läs mer
2,2',3,3',4,4',5,6'-Octabromodiphenyl Ether, TRC
Produktkod. 30419158
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419158 250 mg
30414888 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30419158 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO184600250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 446255-39-6
Molekylformel C12 H2 Br8 O
Molekylvikt (g/mol) 801.38
Synonym BDE 196
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrabromo-5-(2,3,4,6-tetrabromophenoxy)benzene
LEDER Brc1cc(Br)c(Oc2cc(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PBDE 196 (2,2',3,3',4,4',5,6'-Octabromodiphenyl Ether)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H2Br8O/c13-3-1-5(15)12(11(20)8(3)17)21-6-2-4(14)7(16)10(19)9(6)18/h1-2H
Formel vikt 793.3573
Procent renhet >95%