Läs mer
2,2',3,3',4,4',6-Heptachlorobiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCB No. 171 |
| CAS | 52663-71-5 |
| Molekylformel | C12 H3 Cl7 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,4',6-heptachloro-, 2,2',3,3',4,4',6-Heptachloro-1,1'-biphenyl, (±)-PCB 171, 2,2',3,3',4,4',6-Heptachlorobiphenyl, 2,3,4,2',3',4',6'-Heptachlorobiphenyl, 2,3,4,6,2',3',4'-Heptachlorobiphenyl, PCB 171, 2,2',3,3',4,4',6-HeptaCB |
| InChI formel | InChI=1S/C12H3Cl7/c13-5-2-1-4(9(16)10(5)17)8-6(14)3-7(15)11(18)12(8)19/h1-3H |
| LEDER | Clc1ccc(c(Cl)c1Cl)c2c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c2Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,5-tetrachloro-4-(2,3,4-trichlorophenyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.32 |
| Formel vikt | 391.8054 |