Läs mer
2,2',3,3',4,4'-Hexachlorobiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCB No. 128 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4Cl6/c13-7-3-1-5(9(15)11(7)17)6-2-4-8(14)12(18)10(6)16/h1-4H |
| Formel vikt | 357.8444 |