Läs mer
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1-butanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1-butanol |
| CAS | 60838-59-7 |
| Molekylformel | C4H4H6O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4F6O/c5-2(6)4(9,10)3(7,8)1-11/h2,11H,1H2 |
| LEDER | OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4-hexafluorobutan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.06 |
| Formel vikt | 182.0166 |