missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2,3,3,9,9,10,10-Octamethyl-6-(2-propen-1-yl)-4,8-dioxa-3,9-disilaundecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,3,3,9,9,10,10-Octamethyl-6-(2-propen-1-yl)-4,8-dioxa-3,9-disilaundecane |
| CAS | 168080-93-1 |
| Molekylformel | C12 H12 N O2 . I |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Allyl-2,2,3,3,9,9,10,10-octamethyl-4,8-dioxa-3,9-disilaundecane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12NO2.HI/c1-9(14)15-11-6-5-10-4-3-7-13(2)12(10)8-11;/h3-8H,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [I-].CC(=O)Oc1ccc2ccc[n+](C)c2c1 |
| IUPAC-namn | (1-methylquinolin-1-ium-7-yl) acetate;iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.134 |
| Formel vikt | 328.991 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?