Läs mer
2,2,3,3,9,9,10,10-Octamethyl-6-(2-propen-1-yl)-4,8-dioxa-3,9-disilaundecane, TRC
Produktkod. 30422208
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30422208 50 mg
1 options
Produktkod. 30422208 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO23715550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3,9,9,10,10-Octamethyl-6-(2-propen-1-yl)-4,8-dioxa-3,9-disilaundecane
CAS 168080-93-1
Molekylformel C12 H12 N O2 . I
Kvantitet 50 mg
Synonym 6-Allyl-2,2,3,3,9,9,10,10-octamethyl-4,8-dioxa-3,9-disilaundecane
InChI formel InChI=1S/C12H12NO2.HI/c1-9(14)15-11-6-5-10-4-3-7-13(2)12(10)8-11;/h3-8H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [I-].CC(=O)Oc1ccc2ccc[n+](C)c2c1
IUPAC-namn (1-methylquinolin-1-ium-7-yl) acetate;iodide
Molekylvikt (g/mol) 329.134
Formel vikt 328.991