Läs mer
2,2,3,3-d(4)-3-(trimetylsilyl)propionsyranatriumsalt, 98+ atom % D
Produktkod. 11434130
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434130 250 mg 250mg
11471818 1 g 1g
11481818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11434130 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14489.MD
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 24493-21-8 | C6H13NaO2Si | 172,267 g/mol
2,2,3,3-d(4)-3-(trimetylsilyl)propionsyranatriumsalt används som en deuteriummärkt silan. Används även inom läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2,3,3-d(4)-3-(trimetylsilyl)propionsyranatriumsalt används som en deuteriummärkt silan. Används även inom läkemedelsindustrin.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Den är hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24493-21-8
Molekylformel C6H13NaO2Si
Molekylvikt (g/mol) 172.267
MDL-nummer MFCD00002762
InChI-nyckel OIIWPAYIXDCDNL-HGFPCDIYSA-M
Synonym sodium 3-trimethylsilyl 2,2,3,3-2h4 propionate, 3-trimethylsilyl propionic acid-d4 sodium salt, 2,2,3,3-d4-3-trimethylsilyl propionic acid sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl 2 h? propanoate, sodium 3-trimethylsilyl 2h4 propanoate, tsp-d4, propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-trimethylsilyl-, sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl propionate-2,2,3,3-d4, 3-trimethylsilyl propionic-2,2,3,3-d4 acid sodium salt, sodium-3-trimethylsilyl-2,2,3,3-tetradeuteriopropionate
PubChem CID 23688921
IUPAC-namn natrium;2,2,3,3-tetradeuterio-3-trimetylsilylpropanoat
LEDER C[Si](C)(C)CCC(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt
Smältpunkt >300 °C
Anteckningar om analysprocent ≥98 atom %D
Linjär formel (CH3)3SiCD2CD2CO2Na
Kvantitet 250 mg
Beilstein 4046239
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 172.27
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2,3,3-d{ 4} -3-(Trimethylsilyl)propionicacid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,3,3-d{ 4} -3-(Trimethylsilyl)propionicacid, sodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.