Läs mer
2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-butanediol, 97 %
Produktkod. 11349295
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349295 25 g 25g
11329295 1 g 1g
11339295 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349295 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16635.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 425-61-6 | C4H6F4O2 | 162,08 g/mol
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butandiol är en reaktant som används för enzymsyntes av silikonfluorerade alifatiska polyesteramider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butandiol är en reaktant som används för enzymsyntes av silikonfluorerade alifatiska polyesteramider.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med syror och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 425-61-6
Molekylformel C4H6F4O2
Molekylvikt (g/mol) 162.08
MDL-nummer MFCD00042375
InChI-nyckel CDZXJJOGDCLNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-butanediol, 1,4-dihydroxy-2,2,3,3-tetrafluorobutane, acmc-1aqx7, 1,4-butanediol,2,2,3,3-tetrafluoro, 2,2,3,3-tetrakis fluoranyl butane-1,4-diol
PubChem CID 136270
IUPAC-namn 2,2,3,3-tetrafluorbutan-1,4-diol
LEDER OCC(F)(F)C(F)(F)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Smältpunkt 80 °C till 87 °C
Kokpunkt 110 °C till 112 °C (13 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1745847
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 162.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.