Läs mer
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol, 97%
Produktkod. 11477204
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477204 10 g 10g
11487204 50 g 50g
11497204 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477204 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21594.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 76-37-9 | C3H4F4O | 132.06 g/mol
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol, is used as an essential fluorinated fine chemical, the main application of TFP is as a dye solvent in CD-R(W) and DVD-R(W) industry. It is also used in making textile treatment agent and pharmaceuticals. This chemical is an ideal replacement for Freon 22 detergent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol, is used as an essential fluorinated fine chemical, the main application of TFP is as a dye solvent in CD-R(W) and DVD-R(W) industry. It is also used in making textile treatment agent and pharmaceuticals. This chemical is an ideal replacement for Freon 22 detergent.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-37-9
Molekylformel C3H4F4O
Molekylvikt (g/mol) 132.06
MDL-nummer MFCD00004676
InChI-nyckel NBUKAOOFKZFCGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3-tetrafluoro-1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoropropanol, 1h,1h,3h-tetrafluoro-1-propanol, 1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro, tetrafluoropropyl alcohol, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl alcohol, 1,1,3-trihydroperfluoro-1-propanol, unii-rno513716p, 1h,1h,3h-tetrafluoropropanol, wln: q1xffyff
PubChem CID 6441
IUPAC-namn 2,2,3,3-tetrafluorpropan-1-ol
LEDER OCC(F)(F)C(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
Smältpunkt <-70°C
Densitet 1.471
Kokpunkt 107°C to 109°C
Flampunkt 49°C (120°F)
Brytningsindex 1.3195
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1738264
Merck Index 14,9206
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 132.06
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.