Läs mer
2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol, 99+%
Produktkod. 10617674 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10617674 100 g Glasflaska 100g
10401111 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10617674 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 296381000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 76-37-9 | C3H4F4O | 132,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-37-9
Molekylformel C3H4F4O
Molekylvikt (g/mol) 132.06
MDL-nummer MFCD00004676
InChI-nyckel NBUKAOOFKZFCGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3-tetrafluoro-1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoropropanol, 1h,1h,3h-tetrafluoro-1-propanol, 1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro, tetrafluoropropyl alcohol, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl alcohol, 1,1,3-trihydroperfluoro-1-propanol, unii-rno513716p, 1h,1h,3h-tetrafluoropropanol, wln: q1xffyff
PubChem CID 6441
IUPAC-namn 2,2,3,3-tetrafluorpropan-1-ol
LEDER OCC(F)(F)C(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.4700g/mL, 1.47
Kokpunkt 109°C
Flampunkt 43°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel F2CHCF2CH2OH
Brytningsindex 1.3200 to 1.322
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 9351
Formel vikt 132.06
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.