Läs mer
2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol |
| CAS | 76-37-9 |
| Molekylformel | C3H4F4O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4F4O/c4-2(5)3(6,7)1-8/h2,8H,1H2 |
| LEDER | OCC(F)(F)C(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3-tetrafluorpropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.06 |
| Formel vikt | 132.0198 |