Läs mer
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol, 95%
Produktkod. 11374056
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374056 1 g 1g
11384056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19186.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 374-32-3 | C4H4F4O | 144.069 g/mol
2,2,3,3-tetrafluorcyklobutanol används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2,3,3-Tetrafluorcyklobutanol används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374-32-3
Molekylformel C4H4F4O
Molekylvikt (g/mol) 144.069
MDL-nummer MFCD00190085
InChI-nyckel FNENUTDUAXPVTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3-tetrafluorocyclobutanol, cyclobutanol, 2,2,3,3-tetrafluoro, cyclobutanol,2,2,3,3-tetrafluoro
PubChem CID 2776621
IUPAC-namn 2,2,3,3-tetrafluorcyklobutan-1-ol
LEDER C1C(C(C1(F)F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
Densitet 1.414
Kokpunkt 155°C to 157°C
Flampunkt 44°C (111°F)
Brytningsindex 1.368
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 2429286
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 144.07
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.