missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2',3,3'-Tetrahydro-5,5'-Bithieno[3,4-B][1,4]Dioxine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2',3,3'-Tetrahydro-5,5'-Bithieno[3,4-B][1,4]Dioxine |
| CAS | 195602-17-6 |
| Molekylformel | C12H10O4S2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O4S2/c1-3-15-9-7(13-1)5-17-11(9)12-10-8(6-18-12)14-2-4-16-10/h5-6H,1-4H2 |
| LEDER | C1COc2c(O1)csc2c3scc4OCCOc34 |
| IUPAC-namn | 5-(2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.33 |
| Formel vikt | 282.0021 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?