Läs mer
2,2,3,3-tetrametoxibutan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15204268 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15204268 5 g 5g
15294258 1 g 1g
15214268 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15204268 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450930050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 176798-33-7 | C8H18O4 | 178.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 176798-33-7
Molekylformel C8H18O4
Molekylvikt (g/mol) 178.23
MDL-nummer MFCD25458126
InChI-nyckel COEBCOIFCLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 2,2,3,3-tetramethoxy
PubChem CID 10856041
IUPAC-namn 2,2,3,3-tetrametoxibutan
LEDER COC(C)(OC)C(C)(OC)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3-Tetramethoxybutane
Kokpunkt 172.0°C to 174.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 178.23
Procent renhet 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2,3,3-Tetramethoxybutane, 95%
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.