Läs mer
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarbonyl Chloride (>90%), TRC
Produktkod. 30415080
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30415080 2.5 g 2.5g
30412889 1 g -
30413751 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30415080 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3020252.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24303-61-5
Molekylformel C8H13ClO
Molekylvikt (g/mol) 160.64
IUPAC-namn 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carbonyl chloride
LEDER CC1(C)C(C(=O)Cl)C1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarbonyl Chloride
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H13ClO/c1-7(2)5(6(9)10)8(7,3)4/h5H,1-4H3
Formel vikt 160.0655