Läs mer
2,2,3,3-Tetramethylsuccinimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,3,3-Tetramethylsuccinimide |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2/c1-7(2)5(10)9-6(11)8(7,3)4/h1-4H3,(H,9,10,11) |
| Formel vikt | 155.0946 |
| Procent renhet | >95% |