Läs mer
2,2,3,3-Tetrametylsuccinonitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetramethylsuccinonitrile |
| CAS | 3333-52-6 |
| Molekylformel | C8 H12 N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2,2,3,3-Tetramethylbutanedinitrile, Butanedinitrile','tetramethyl- (9CI), Succinonitrile','tetramethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,2,3,3-Tetramethylbutanedinitrile, 2,2,3,3-Tetramethylsuccinonitrile, 2,3-Dicyano-2,3-dimethylbutane, NSC 39746, Tetramethylsuccinic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2/c1-7(2,5-9)8(3,4)6-10/h1-4H3 |
| LEDER | CC(C)(C#N)C(C)(C)C#N |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3-tetrametylbutanedinitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.194 |
| Formel vikt | 136.1 |