Läs mer
2,2,3,4,4,4-Hexafluoro-1-butanol, 95%
Produktkod. 11488987
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488987 25 g 25g
11478987 5 g 5g
11498987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20587.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 382-31-0 | C4H4F6O | 182.065 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 382-31-0
Molekylformel C4H4F6O
Molekylvikt (g/mol) 182.065
MDL-nummer MFCD00042309
InChI-nyckel LVFXLZRISXUAIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,4,4,4-hexafluoro-1-butanol, 1h,1h,3h-hexafluorobutanol, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutanol, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutanol-1, 2,2,3,4,4,4-hexafluoro-butan-1-ol, 1-butanol, 2,2,3,4,4,4-hexafluoro, 1h,1h,3h-perfluorobutan-1-ol, acmc-209iys, cf3cfhcf2ch2oh, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl alcohol
PubChem CID 533990
IUPAC-namn 2,2,3,4,4,4-hexafluorbutan-1-ol
LEDER C(C(C(C(F)(F)F)F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,4,4,4-Hexafluoro-1-butanol
Densitet 1.64
Kokpunkt 114°C to 116°C
Flampunkt 51°C (123°F)
Brytningsindex 1.312
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1753872
Formel vikt 182.07
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.