Läs mer
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate, 96%, stab.
Produktkod. 11307486
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307486 25 g 25g
11397476 5 g 5g
11317486 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11307486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09543.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 36405-47-7 | C8H8F6O2 | 250.14 g/mol
Det är ett epoxiförtunningsmedel och används huvudsakligen som modifierare av (met)akrylathartset. Väldefinierade organiska/oorganiska hybridfluorerade stjärnpolymerer syntetiserades via atomöverföringsradikalpolymerisation (ATRP) av 2,2,3,4,4,4-hexafluorbutylmetakrylat (HFBMA) med användning av okta(aminofenyl)silsesquioxan (OAPS) nano-bur som initiator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det är ett epoxiförtunningsmedel och används huvudsakligen som modifiering av (met)akrylathartset. Väldefinierade organiska/oorganiska hybridfluorerade stjärnpolymerer syntetiserades via atomöverföringsradikalpolymerisation (ATRP) av 2,2,3,4,4,4-hexafluorbutylmetakrylat (HFBMA) med användning av okta(aminofenyl)silsesquioxan (OAPS) nano-bur som initiator.
Löslighet Svår att blanda i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36405-47-7
Molekylformel C8H8F6O2
Molekylvikt (g/mol) 250.14
MDL-nummer MFCD00042311
InChI-nyckel DFVPUWGVOPDJTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl methacrylate, 1h,1h,3h-hexafluorobutyl methacrylate, hexafluorobutyl methacrylate, methacrylic acid 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ester, hexafluorobutyl methacrylate polymer, hfbma, acmc-1adv6, ksc489s1j, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ester, homopolymer
PubChem CID 549772
IUPAC-namn 2,2,3,4,4,4-hexafluorbutyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCC(C(C(F)(F)F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate
Namnnotering stabilized
Densitet 1.352
Kokpunkt 158°C
Flampunkt 56°C (132°F)
Brytningsindex 1.362
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 2725177
Löslighetsinformation Difficult to mix in water.
Formel vikt 250.14
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.