Läs mer
2,2',3,4,4',5'-Hexabromodiphenyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PBDE 138 (2,2',3,4,4',5'-Hexabromodiphenyl Ether) |
| CAS | 182677-30-1 |
| Molekylformel | C12 H4 Br6 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | PBDE No. 138, Benzene, 1,2,3-tribromo-4-(2,4,5-tribromophenoxy)-, 1,2,3-Tribromo-4-(2,4,5-tribromophenoxy)benzene, 2,2',3,4,4',5'-Hexabromodiphenyl ether, BDE 138, PBDE 138, PBDE 138 (2,2',3,4,4',5'-Hexabromodiphenyl Ether), Benzene, 1,2,3-tribromo-4-(2,4,5-tribromophenoxy)-, 1,2,3-Tribromo-4-(2,4,5-tribromophenoxy)benzene, 2,2',3,4,4',5'-Hexabromodiphenyl ether, 2,2',3,4,4',5'-HexaBDE, BDE 138, PBDE 138 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4Br6O/c13-5-1-2-9(12(18)11(5)17)19-10-4-7(15)6(14)3-8(10)16/h1-4H |
| LEDER | Brc1cc(Br)c(Oc2ccc(Br)c(Br)c2Br)cc1Br |
| IUPAC-namn | 1,2,3-tribromo-4-(2,4,5-tribromophenoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 643.58 |
| Formel vikt | 637.5362 |