missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[[[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinyl)ethyl]amino]carbonyl]-hydrazinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(((2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinyl)ethyl)amino)carbonyl)-hydrazinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 132788-57-9 |
| Molekylformel | C13 H16 N2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2/c1-9(2)11-4-6-12(7-5-11)13-8-10(3)14-15-13/h4-9H,1-3H3,(H,14,15) |
| LEDER | CC(C)c1ccc(cc1)c2cc(C)[nH]n2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.28 |
| Formel vikt | 200.131 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?