Läs mer
2-(2,3-diklorfenyl)-1,3-tiazol-4-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10382813
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10382813 250 mg 250mg
10557563 1 g 1g
10653635 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10382813 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB02181CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 257876-07-6
Molekylformel C10H5Cl2NO2S
Molekylvikt (g/mol) 274.115
InChI-nyckel ANTJCNIMRNBFMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,3-dichlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dichloro-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dichlorophenyl thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-2,3-dichlorophenyl
PubChem CID 2743987
IUPAC-namn 2-(2,3-diklorfenyl)-1,3-tiazol-4-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2, 3-Dichlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 274.13
Procent renhet 97%