Läs mer
2-(2,3-Dichlorophenyl)-2-oxoacetonitrile (2,3-Dichlorobenzoylcyanide), Mikromol™
Produktkod. 30050676
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050676 25 mg
1 options
Produktkod. 30050676 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0922.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(2,3-Dichlorophenyl)-2-oxoacetonitrile (2,3-Dichlorobenzoylcyanide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichlorobenzoyl Nitrile
CAS 77668-42-9
Analyt- eller komponentnamn 2,3-Dichlorobenzoyl Nitrile
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C8 H3 Cl2 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzeneacetonitrile, 2,3-dichloro-α-oxo-, 2,3-Dichlorobenzoyl cyanide, 2,3-Dichlorobenzoyl nitrile
InChI formel InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-6-3-1-2-5(8(6)10)7(12)4-11/h1-3H
LEDER Clc1cccc(C(=O)C#N)c1Cl
IUPAC-namn 2,3-dichlorobenzoyl cyanide
Molekylvikt (g/mol) 200.02
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 198.9592 g/mol