Läs mer
2-(2,3-dihydro-l-bensofuran-5-yl)-4-metyl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10291133
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10291133 250 mg 250mg
10666323 1 g 1g
10255904 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10291133 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP00239CB
Kemiska identifierare
CAS 690632-04-3
Molekylformel C13H11NO3S
Molekylvikt (g/mol) 261.295
MDL-nummer MFCD01313483
InChI-nyckel DCXMMNGTUXDRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydro-1-benzo b furan-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2798545
IUPAC-namn 2-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)-4-metyl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=C(SC(=N1)C2=CC3=C(C=C2)OCC3)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 261.3
Procent renhet 97%