Läs mer
2-(2,3-Dihydro-7-methoxy-1H-phenalen-1-yl)-benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2,3-Dihydro-7-methoxy-1H-phenalen-1-yl)-benzoic Acid |
| CAS | 1391054-77-5 |
| Molekylformel | C21H18O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O3/c1-24-19-12-10-13-9-11-15(16-7-4-8-18(19)20(13)16)14-5-2-3-6-17(14)21(22)23/h2-8,10,12,15H,9,11H2,1H3,(H,22,23) |
| LEDER | COc1ccc2CCC(c3ccccc3C(=O)O)c4cccc1c24 |
| IUPAC-namn | 2-(6-methoxy-2,3-dihydro-1H-phenalen-1-yl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.37 |
| Formel vikt | 318.1256 |