Läs mer
2’-(2,3-Epoxypropoxy)-3-phenylpropiophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-[((2RS)-Oxiranyl)methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O3/c19-17(11-10-14-6-2-1-3-7-14)16-8-4-5-9-18(16)21-13-15-12-20-15/h1-9,15H,10-13H2 |
| Formel vikt | 282.1256 |