Läs mer
2-[2-(3-Methoxyphenyl)ethyl]phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(3-Methoxyphenyl)ethyl]phenol |
| CAS | 167145-13-3 |
| Molekylformel | C15H16O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(3-Methoxyphenethyl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O2/c1-17-14-7-4-5-12(11-14)9-10-13-6-2-3-8-15(13)16/h2-8,11,16H,9-10H2,1H3 |
| LEDER | COc1cccc(CCc2ccccc2O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.29 |
| Formel vikt | 228.115 |