missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[2-(3-Oxobutyl)]-4-{4-[4-(4-hydroxyphenyl)-piperazin-1-yl]-phenyl}-2,4-dihydro-[1,2,4-triazol-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(3-Oxobutyl)]-4-{4-[4-(4-hydroxyphenyl)-piperazin-1-yl] |
| CAS | 112559-69-0 |
| Molekylformel | C22 H25 N5 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25N5O3/c1-17(28)10-11-27-22(30)26(16-23-27)20-4-2-18(3-5-20)24-12-14-25(15-13-24)19-6-8-21(29)9-7-19/h2-9,16,29H,10-15H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)CCN1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(O)cc4 |
| IUPAC-namn | 4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-(3-oxobutyl)-1,2,4-triazol-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.47 |
| Formel vikt | 407.1957 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?