Läs mer
2-[2-[4-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol, Mikromol™
Beskrivning
2-[2-[4-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-[4-[2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol |
| CAS | 1800291-86-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[2-[4-[2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C29 H41 N5 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-[2-[4-[2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol, Quetiapine Fumarate Imp. N (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C29H41N5O3S/c35-20-24-37-23-19-32-11-9-31(10-12-32)17-21-36-22-18-33-13-15-34(16-14-33)29-25-5-1-3-7-27(25)38-28-8-4-2-6-26(28)30-29/h1-8,35H,9-24H2 |
| LEDER | OCCOCCN1CCN(CCOCCN2CCN(CC2)C3=Nc4ccccc4Sc5ccccc35)CC1 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[4-[2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol |
| Visa mer |