Läs mer
2-(2-(4-(2-hydroxyetyl)piperazin-1-yl)etoxy)etylacetat, TRC
Produktkod. 30407465
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30407465 25 mg
1 options
Produktkod. 30407465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94246525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl Acetate
CAS 2518011-10-2
Molekylformel C12H24N2O4
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H24N2O4/c1-12(16)18-11-10-17-9-7-14-4-2-13(3-5-14)6-8-15/h15H,2-11H2,1H3
LEDER CC(OCCOCCN1CCN(CCO)CC1)=O
IUPAC-namn 2-(2-(4-(2-hydroxyetyl)piperazin-1-yl)etoxy)etylacetat
Molekylvikt (g/mol) 260.33
Formel vikt 260.17
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.