Learn More
2-(2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl Acetate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl Acetate |
| CAS | 2518011-10-2 |
| Molekylformel | C12H24N2O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O4/c1-12(16)18-11-10-17-9-7-14-4-2-13(3-5-14)6-8-15/h15H,2-11H2,1H3 |
| LEDER | CC(OCCOCCN1CCN(CCO)CC1)=O |
| IUPAC-namn | 2-(2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.33 |
| Formel vikt | 260.17 |