Läs mer
2,2'-[4-(2-Methylpropoxy)-1,3-phenylene]bis[4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3-(5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid |
| CAS | 1330632-48-8 |
| Molekylformel | C20 H20 N2 O5 S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2,2'-[4-(2-Methylpropoxy)-1,3-phenylene]bis[4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N2O5S2/c1-9(2)8-27-14-6-5-12(17-21-10(3)15(28-17)19(23)24)7-13(14)18-22-11(4)16(29-18)20(25)26/h5-7,9H,8H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26) |
| LEDER | CC(C)COc1ccc(cc1c2nc(C)c(s2)C(=O)O)c3nc(C)c(s3)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[3-(5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.513 |
| Formel vikt | 432.081 |