Läs mer
2,2'-[[[4-(3-Oxo-4-morpholinyl)phenyl]imino]bis[(2R)-2-hydroxy-3,1-propanediyl]]bis[1H-isoindole-1,3(2H)-dione], TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-[((4-(3-Oxo-4-morpholinyl)phenyl]imino])bis[(2R)-2-hydroxy-3,1-propanediyl)]bis[1H-isoindole-1,3(2H)-dione] |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H30N4O8/c37-22(17-35-29(40)24-5-1-2-6-25(24)30(35)41)15-33(20-9-11-21(12-10-20)34-13-14-44-19-28(34)39)16-23(38)18-36-31(42)26-7-3-4-8-27(26)32(36)43/h1-12,22-23,37-38H,13-19H2/t22-,23-/m1/s1 |
| Formel vikt | 598.2064 |