Läs mer
2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PBDE 153 (2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl Ether) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4Br6O/c13-5-1-9(17)11(3-7(5)15)19-12-4-8(16)6(14)2-10(12)18/h1-4H |
| Formel vikt | 637.5362 |
| Procent renhet | >95% |