missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl Ether (>80%)(Contains ~10% 2,2',4,4',5,5'-Hexabromomdiphenyl Ether), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PBDE 99 (2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl Ether) |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H5Br5O/c13-6-1-2-11(9(16)3-6)18-12-5-8(15)7(14)4-10(12)17/h1-5H |
| Formel vikt | 559.6257 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?