Läs mer
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane, 99%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane |
| CAS | 541-02-6 |
| Molekylformel | C10H30O5Si5 |
| MDL-nummer | MFCD00046966 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.77 |
| Procent renhet | 99% |