Läs mer
2,2,4,4,6,6,8,8-Octaphenyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31007356
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31007356 5 g 5g
31000107 500 g 500g
30993832 100 g 100g
30989382 1 kg 1kg
30990190 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31007356 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1460765g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,4,4,6,6,8,8-Octaphenyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane
CAS 546-56-5
Molekylformel C48H40O4Si4
MDL-nummer MFCD00003268
Kvantitet 5 g
LEDER C1([Si]2(O[Si](C3=CC=CC=C3)(O[Si](C4=CC=CC=C4)(O[Si](C5=CC=CC=C5)(O2)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9)=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 793.17
Procent renhet 98%