Läs mer
2,2,4,4,6,6-Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)-2Lambda5,4Lambda5,6Lambda5-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,4,4,6,6-Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)-2lambda5,4lambda5,6lambda5-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18F24N3O6P3/c19-7(20)13(31,32)1-46-52(47-2-14(33,34)8(21)22)43-53(48-3-15(35,36)9(23)24,49-4-16(37,38)10(25)26)45-54(44-52,50-5-17(39,40)11(27)28)51-6-18(41,42)12(29)30/h7-12H,1-6H2 |
| Formel vikt | 921.0025 |
| Procent renhet | >95% |