Läs mer
2,2,4,4,6,6-Hexakis-phenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,4,4,6,6-Hexakis-phenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H30O3Si3/c1-7-19-31(20-8-1)40(32-21-9-2-10-22-32)37-41(33-23-11-3-12-24-33,34-25-13-4-14-26-34)39-42(38-40,35-27-15-5-16-28-35)36-29-17-6-18-30-36/h1-30H |
| Formel vikt | 594.15 |