missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,2,4,4,6,6-Hexakis-phenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane, TRC

Produktkod. 30180410
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180410 250 mg
30179904 100 mg
30180174 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180410 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH291018250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 512-63-0
Molekylformel C36 H30 O3 Si3
Molekylvikt (g/mol) 594.878
Synonym hexaphenyl-Cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-Hexaphenylcyclotrisiloxane, Diphenylsiloxane cyclic trimer, Hexaphenylcyclotrisiloxane, NSC 127080
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6-hexakis-phenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
LEDER O1[Si](O[Si](O[Si]1(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,2,4,4,6,6-Hexakis-phenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C36H30O3Si3/c1-7-19-31(20-8-1)40(32-21-9-2-10-22-32)37-41(33-23-11-3-12-24-33,34-25-13-4-14-26-34)39-42(38-40,35-27-15-5-16-28-35)36-29-17-6-18-30-36/h1-30H
Formel vikt 594.15
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.