Läs mer
2,2,4,4,6,8,8-heptametylnonan, 98,3 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483802 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483802 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11483802 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215732280
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
CAS 4393-09-3
Färg Färglös
Analysprocentintervall 98.3%
Molekylformel C9H13NO2
Kvantitet 100 mL
Synonym 2,3-dimethoxybenzylamine, 2,3-dimethoxyphenyl methanamine, 1-2,3-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,3-dimethoxy, 2,3-dimethoxy-benzylamine, 2,3-dimethoxy benzylamine, pubchem7399, 2,3-dimethoxybenzyl amine, acmc-2097fc
InChI-nyckel LVMPWFJVYMXSNY-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC(=C1OC)CN
IUPAC-namn (2,3-dimetoxifenyl)metanamin
Molekylvikt (g/mol) 167.21
PubChem CID 78106
Formel vikt 226.45
Fysisk form Vätska