Läs mer
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane, 98%
Produktkod. 11904401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11904401 1 L Glasflaska 1 L
10275960 50 mL Glasflaska 50ml
10589043 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11904401 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156250010
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 4390-04-9 | C16H34 | 226.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4390-04-9
Molekylformel C16H34
Molekylvikt (g/mol) 226.44
MDL-nummer MFCD00008856
InChI-nyckel VCLJODPNBNEBKW-UHFFFAOYNA-N
Synonym isocetane, nonane, 2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl, cyprane, pubchem16042, acmc-2097fb, dsstox_cid_30668, dsstox_gsid_52101, ksc492g9j, 2,4,4,6,8,8-heptamethylnonane, nonane,2,4,4,6,8,8-heptamethyl
PubChem CID 20414
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,8,8-heptametylnonan
LEDER CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.7900g/mL, 0.79
Kokpunkt 240.0°C
Flampunkt 95°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CCH2CH(CH3)CH2C(CH3)2CH2C(CH3)3
Brytningsindex 1.4380 to 1.4400
Kvantitet 1 L
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 226.44
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H371-Kan orsaka organskador.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Precautionary Statement
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.