Läs mer
2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PBDE 100 (2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl Ether) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H5Br5O/c13-6-1-2-11(8(15)3-6)18-12-9(16)4-7(14)5-10(12)17/h1-5H |
| Formel vikt | 559.6257 |
| Procent renhet | >95% |