Läs mer
2,2,4,4-Tetrafluoro-1,3-dithietane, 97%
Produktkod. 11437244
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437244 10 g 10g
11447244 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437244 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21620.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1717-50-6 | C2F4S2 | 164.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1717-50-6
Molekylformel C2F4S2
Molekylvikt (g/mol) 164.14
MDL-nummer MFCD00053538
InChI-nyckel MPOCEMBRPHOCMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrafluoro-1,3-dithietane, pubchem3989, acmc-1budt, 1, 2,2,4,4-tetrafluoro, 2,4,4-tetrafluoro-1,3-dithietane, 1,3-dithietane,2,2,4,4-tetrafluoro, 2,2,4,4-tetrafluoro-1,3-dithietane
PubChem CID 74392
IUPAC-namn 2,2,4,4-tetrafluoro-1,3-dithietane
LEDER FC1(F)SC(F)(F)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,4,4-Tetrafluoro-1,3-dithietane
Densitet 1.6
Kokpunkt 47°C to 49°C
Flampunkt 36°C (96°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.393
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 164.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.