Läs mer
2,2',4,4'-Tetrahydro-5,5'-dimethyl-2,2'-bis(4-methylphenyl)[4,4'-bi-3H-pyrazole]-3,3'-dione, TRC
Produktkod. 30449500
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30449500 100 mg
1 options
Produktkod. 30449500 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT890520100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2',4,4'-Tetrahydro-5,5'-dimethyl-2,2'-bis(4-methylphenyl)[4,4'-bi-3H-pyrazole]-3,3'-dione
CAS 102827-44-1
Molekylformel C22 H22 N4 O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H22N4O2/c1-13-5-9-17(10-6-13)25-21(27)19(15(3)23-25)20-16(4)24-26(22(20)28)18-11-7-14(2)8-12-18/h5-12,19-20H,1-4H3
LEDER CC1=NN(C(=O)C1C2C(=NN(C2=O)c3ccc(C)cc3)C)c4ccc(C)cc4
IUPAC-namn 5-methyl-4-[3-methyl-5-oxo-1-(p-tolyl)-4H-pyrazol-4-yl]-2-(p-tolyl)-4H-pyrazol-3-one
Molekylvikt (g/mol) 375.44
Formel vikt 375.1821