Läs mer
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O5/c14-7-1-3-9(11(16)5-7)13(18)10-4-2-8(15)6-12(10)17/h1-6,14-17H |
| Formel vikt | 246.0528 |
| Procent renhet | >95% |