missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2,4,4-Tetrametyl-1,3-cyklobutanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dihydroxy-1,1,3,3-tetramethylcyclobutane |
| CAS | 3010-96-6 |
| Molekylformel | C8 H16 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol, 1,3-Dihydroxy-2,2,4,4-tetramethylcyclobutane, 2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutandiol, 2,4-Dihydroxy-1,1,3,3-tetramethylcyclobutane, NSC 46473, Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol, 1,3-Cyclobutanediol','2,2,4,4-tetramethyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-7(2)5(9)8(3,4)6(7)10/h5-6,9-10H,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)C(O)C(C)(C)C1O |
| IUPAC-namn | 2,2,4,4-tetrametylcyklobutan-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.211 |
| Formel vikt | 144.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?