Läs mer
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10617780 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10617780 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10617780 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434760010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone
CAS 815-24-7
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 0.8240g/mL, 0.824
Kokpunkt 150.0°C to 155.0°C
Flampunkt 34°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H18O
MDL-nummer MFCD00008845
Kvantitet 1 g
Synonym hexamethylacetone, 2,2,4,4-tetramethyl-3-pentanone, di-tert-butyl ketone, 3-pentanone, 2,2,4,4-tetramethyl, 2,2,4,4-tetramethyl-pentan-3-one, 3-pentanone,2,2,4,4-tetramethyl, di-t-butyl ketone, acmc-20akrk, t-c4h9 2co, 2,4,4-tetramethyl-3-pentanone
InChI-nyckel UIQGEWJEWJMQSL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)C(=O)C(C)(C)C
IUPAC-namn 2,2,4,4-tetramethylpentan-3-one
Molekylvikt (g/mol) 142.24
PubChem CID 13152
Formel vikt 142.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.