Läs mer
2,2,4,4-Tetrametylcyklohexankarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylic Acid |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C11 H20 O2 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O2/c1-10(2)6-5-8(9(12)13)11(3,4)7-10/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,13) |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | CC1(C)CCC(C(=O)O)C(C)(C)C1 |
| IUPAC-namn | 2,2,4,4-tetrametylcyklohexan-1-karboxylsyra |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.275 |
| Visa mer |